Learn More
Ácido o-orselínico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15571832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15571832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15571832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453290010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-64-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-64-8
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD16661187
Clave InChI AMKYESDOVDKZKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orsellinic acid, orsellic acid, o-orsellinic acid, orcinolcarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-o-toluic acid, unii-11xla0494b, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl, 2,4-dihydroxy-6-methyl-benzoic acid, orsellinate, 4,6-dihydroxy-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 68072
ChEBI CHEBI:32807
Nombre IUPAC 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Orsellinic acid monohydrate
Punto de fusión 152.0°C to 153.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Orsellinic acid hydrate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.