Learn More
O-(octadecilfosforil)colina, TRC
Código de producto. 30409942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409942 50 mg -
30423643 250 mg -
30413085 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO59626050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65956-63-0
Fórmula molecular C23H50NO4P
Peso molecular (g/mol) 435.63
Sinónimo Octadecylphosphorylcholine, Octadecylphosphocholine, NSC 282880, D 19391
Nombre IUPAC Octadecilo 2-(trimetilazianiolil)fosfato de etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Octadecylphosphoryl)choline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H50NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-27-29(25,26)28-23-21-24(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.3477