Learn More
Ácido fosforotioico de éster O,O,S-trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O,S-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-20-5 |
| Fórmula molecular | C3 H9 O3 P S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | O,O,S-Trimethylphosphorthioate, [Methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-5-7(4,6-2)8-3/h1-3H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)SC |
| Nombre IUPAC | [metoxi(metilsulfanil)fosforil]oximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.001 |