Learn More
O,O,S-Trimetil Ditiofosfato, TRC
Código de producto. 18062920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18062920 50 mg 50 miligramos
18031910 100 mg 100 miligramos
18030420 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79669050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2953-29-9
Fórmula molecular C3 H9 O2 P S2
Peso molecular (g/mol) 172.21
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
Nombre IUPAC Dimetoxi-metilsulfanilo-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9782
Porcentaje de pureza >95%