Learn More
O,O,S-Trietil fosforotiolato, TRC
Código de producto. 30012572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012572 2.5 g 2.50 g
30010246 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7770152.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186-09-0
Fórmula molecular C6 H15 O3 P S
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O,S-triethyl ester, Ethyl phosphorothioate ((EtO)2(EtS)PO) (6CI), Ethyl thiophosphate ((EtO)2(EtS)PO) (5CI), O,O,S-Triethyl phosphorothioate, O,O,S-Triethyl phosphorothiolate, O,O,S-Triethyl thiophosphate, O,O-Diethyl S-ethyl phosphorothioate, Thiophosphoric acid O,O,S-triethyl ester, Triethyl phosphorothioate
Nombre IUPAC 1-[etoxi(etilsulfanil)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O,S-Triethyl Phosphorothiolate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,9-5-2)11-6-3/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.048