Learn More
O,O,O-trimetiltiofosfato, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30314887 100 mg
1 options
Código de producto. 30314887 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17886000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Nombres de analitos o componentes O,O,O-Trimethylthiophosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H9 O3 P S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COP(=S)(OC)OC
Nombre IUPAC trimetoxi(sulfanilideno)-λ ^{5}-fosfano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 156.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.001 g/mol