Learn More
O,O',O' '-Trietil fosforotioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O,O-Triethylphosphorothioate |
| CAS | 126-68-1 |
| Fórmula molecular | C6 H15 O3 P S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O,O-triethyl ester, Ethyl phosphorothioate, (EtO)3PS (6CI), Ethyl thiophosphate, (EtO)3PS (5CI), NSC 2650, O,O,O-TEPT, O,O,O-Triethyl phosphorothioate, O,O,O-Triethyl thiophosphate, O,O',O' '-Triethyl phosphorothioate, Thiophosphoric acid tri-O-ethyl ester, Triethoxyphosphine sulfide, Triethyl phosphorothioate, Triethyl phosphorothionate, Triethyl thiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-7-10(11,8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | Trietoxi(sulfanilideno)-λ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.048 |