Learn More
O,O'-dipropanal ganciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate (Ganciclovir Dipropionate) |
| CAS | 86357-20-2 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N5 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate, Ganciclovir Imp. I (EP), Ganciclovir Dipropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N5O6/c1-3-10(21)24-5-9(6-25-11(22)4-2)26-8-20-7-17-12-13(20)18-15(16)19-14(12)23/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H3,16,18,19,23) |
| SMILES | CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | propanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-propanoiloxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 367.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1492 |