Learn More
Ácido (-)-O,O'-Dipivalool-L-tartárico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482458 5 g 5 g
15472458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65259-81-6
Fórmula molecular C14H22O8
Peso molecular (g/mol) 318.32
Número MDL MFCD00066535
Clave InChI UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
PubChem CID 16212279
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-bis(2,2-dimetilpropanoiloxi)butanodioico
SMILES CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Punto de fusión De 127 °C a 132 °C
Cantidad 5 g
Rotación óptica −24 ° (c=1.7 en dioxano)
Sensibilidad Higroscópico
Beilstein 2008171
Sinónimo +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Porcentaje de pureza ≥98%