Learn More
Sal de amonio de O,O-dimetilfosforotionato-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt |
| CAS | 1330162-95-2 |
| Fórmula molecular | C2H4D6NO3PS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-d6, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-d6, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-d6, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1D3,2D3; |
| SMILES | SP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O.N |
| Peso molecular (g/mol) | 165.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0496 |