Learn More
Sal de amonio O,O-Dimetil Fosforotionato, TRC
Código de producto. 30134629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134629 10 g 10 g
30010758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47762010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40633-14-5
Fórmula molecular C2 H6 O3 P S . H4 N
Peso molecular (g/mol) 159.14
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium methyl phosphorothioate ((NH4O)(MeO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (9CI), Ammonium O,O-dimethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-dimethyl thiophosphate, Ammonium dimethyl phosphorothioate
Nombre IUPAC azanio; [metoxi(sulfido)fosforil]oximetano
SMILES [NH4+].COP(=O)([S-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethyl Phosphorothionate Ammonium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0119