Learn More
Sal de amonio de O,O-dimetilfosforotionato-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Dimethyl Phosphorothionate-13C2 Ammonium Salt |
| CAS | 1330052-30-6 |
| Fórmula molecular | 13C2H10NO3PS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-13C2 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-13C2, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-13C2 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-13C2, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-13C2, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1+1,2+1; |
| SMILES | N.[13CH3]OP(=O)(S)O[13CH3] |
| Nombre IUPAC | azanio;[(113C)metoxi(sulfido)fosforil]oxi(113C)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 161.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0186 |