Learn More
O,O-Dimetil Ditiofosfato, TRC
Código de producto. 30384265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384265 500 mg 500 miligramos
30379493 10 g 10 g
30379669 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465740500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
CAS 756-80-9
Fórmula molecular C2H7O2PS2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
SMILES S=P(OC)(S)OC
Nombre IUPAC O,O-dimetil S-hidrógeno fosforoditioato
Peso molecular (g/mol) 158.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.96