Learn More
Sal de amonio de O,O-dimetilditiofosfato, TRC
Código de producto. 30385995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385995 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30385995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472740500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Fórmula molecular C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMILES [NH4+].COP(=S)([S-])OC
Nombre IUPAC azanio;dimetoxi-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 175.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9891