Learn More
O,O-Dimetil Ditiofosfato (~90%), TRC
Código de producto. 30007753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007753 500 mg 500 miligramos
30006656 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465742500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 756-80-9
Fórmula molecular C2H7O2PS2
Peso molecular (g/mol) 158.18
Sinónimo Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
Nombre IUPAC O,O-dimetil S-fosforodiioato de hidrógeno
SMILES S=P(OC)(S)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.96