Learn More
O,O-Dimetil Ditiofosfato-13C2 Sal de Amonio, TRC
Código de producto. 30135407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135407 25 mg 25 miligramos
17993315 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47274225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329610-82-3
Fórmula molecular 13C2H10NO2PS2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo Phosphorodithioic acid O,O-di(methyl-13C) ester ammonium salt, [13C]Methyl ammonium phosphorodithioate, Ammonium O,O-di(methyl-13C) dithiophosphate, O,O-Di(methyl-13C) dithiophosphoric acid ammonium salt, O,O-Di(methyl-13C) ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium phosphorodithioate-13C2, O,O-Dimethyl phosphorodithioic acid-13C2 ammonium salt, O,O-Dimethylphosphorodithioic acid 13C2 ammonium salt
SMILES [NH4+].[13CH3]OP(=S)([S-])O[13CH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethyl Dithiophosphate-13C2 Ammonium salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3