Learn More
Sal sódica de tiofosfato de O,O-dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl Thiophosphate Sodium Salt |
| CAS | 5852-63-1 |
| Fórmula molecular | C4H10NaO3PS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Sodium Diethyl Thionophosphate, Ethyl Sodium Phosphorothioate ((EtO)2(NaO)PS) (7CI), Ethyl Sodium Phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic Acid, O,O-Diethyl Ester, Sodium Salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl S-Sodium Phosphorothioate, O,O-Diethyl Phosphorothioate S-Sodium Salt, Sodium O,O-Diethyl Phosphorothioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O3PS.Na/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCOP(=S)(O[Na])OCC |
| Nombre IUPAC | dietoxifosfinotioiloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 192.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.999 |