Learn More
Sal de potasio de tiofosfato de O,O-dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl hydrogen thiophosphate potassium salt |
| CAS | 5871-17-0 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O3 P S . K |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (1:1), Ethyl potassium phosphorothioate (6CI,7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl potassium phosphorothioate, Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOP(=O)([S-])OCC |
| Nombre IUPAC | potasio;1-[etoxi(sulfido)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9725 |