Learn More
Sal de potasio de tiofosfato de O,O-dietilo, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl hydrogen thiophosphate potassium salt |
| CAS | 5871-17-0 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O3 P S . K |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (1:1), Ethyl potassium phosphorothioate (6CI,7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl potassium phosphorothioate, Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOP(=O)([S-])OCC |
| Nombre IUPAC | potasio;1-[etoxi(sulfido)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9725 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?