Learn More
Sal de potasio de tiofosfato de O,O-dietilo, TRC
Código de producto. 30375137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30375137 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30375137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445254250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material O,O-Diethyl hydrogen thiophosphate potassium salt
CAS 5871-17-0
Fórmula molecular C4 H10 O3 P S . K
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (1:1), Ethyl potassium phosphorothioate (6CI,7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl potassium phosphorothioate, Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOP(=O)([S-])OCC
Nombre IUPAC potasio;1-[etoxi(sulfido)fosforil]oxietano
Peso molecular (g/mol) 208.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9725
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.