Learn More
Sal de amonio de tiofosfato de O,O-dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl Thiophosphate Ammonium salt |
| CAS | 5871-16-9 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O3 P S . H4 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium ethyl phosphorothioate ((NH4O)(EtO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-diethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-diethyl thiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3 |
| SMILES | [NH4+].CCOP(=O)([S-])OCC |
| Nombre IUPAC | azanio;1-[etoxi(sulfido)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 187.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0432 |