Learn More
Fosforotioato de O,O-dietilo S-propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 20195-06-6 |
| Fórmula molecular | C7 H17 O3 P S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl Propyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Thiophosphate ((EtO)2(PrS)PO) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17O3PS/c1-4-7-12-11(8,9-5-2)10-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-dietoxifosforilsulfanilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 212.247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.064 |