Learn More
O,O-Dietil Ditiofosfato, TRC
Código de producto. 30385887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30385887 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30385887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4443401G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Diethyl Dithiophosphate
CAS 298-06-6
Fórmula molecular C4 H11 O2 P S2
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, NSC 171184, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O'-Diethyl dithiophosphate, O,O'-Diethyl hydrogen dithiophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCOP(=S)(S)OCC
Nombre IUPAC dietoxi-sulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 186.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9938