Learn More
Sal de amonio de O,O-dietil ditiofosfato, TRC
Código de producto. 30373282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30373282 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4442655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Diethyl Dithiophosphate Ammonium Salt
CAS 1068-22-0
Fórmula molecular C4 H10 O2 P S2 . H4 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium ethyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-diethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-diethyldithiophosphate, Ammonium di-O-ethyl dithiophosphate, Ammonium diethyldithiophosphate, Ethyl ammonium phosphorodithioate, (EtO)2(NH4S)PS, Kejunlin, NF 133, O,O-Diethyl ammonium phosphorodithioate, O,O-Diethylphosphorodithioic acid ammonium salt, S-Ammonium O,O'-diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl dithiophosphate ammonium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3
SMILES [NH4+].CCOP(=S)([S-])OCC
Nombre IUPAC azanio; dietoxi-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 203.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0204