Learn More
O,O-Dietil Ditiofosfato (> 80%), CTR
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl Dithiophosphate |
| CAS | 298-06-6 |
| Fórmula molecular | C4 H11 O2 P S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, NSC 171184, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O'-Diethyl dithiophosphate, O,O'-Diethyl hydrogen dithiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCOP(=S)(S)OCC |
| Nombre IUPAC | dietoxi-sulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9938 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?