Learn More
O,O-Dietil Ditiofosfato (> 80%), CTR
Código de producto. 30380709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30380709 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30380709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465565250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material O,O-Diethyl Dithiophosphate
CAS 298-06-6
Fórmula molecular C4 H11 O2 P S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, NSC 171184, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O'-Diethyl dithiophosphate, O,O'-Diethyl hydrogen dithiophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCOP(=S)(S)OCC
Nombre IUPAC dietoxi-sulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 186.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9938
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.