Learn More
Sal de amonio de O,O-dietil ditiofosfato-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Diethyl Dithiophosphate-13C4 Ammonium Salt |
| CAS | 1329641-22-6 |
| Fórmula molecular | 13C4H14NO2PS2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phosphorodithioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium Ethyl Phosphorodithioate-13C4, Phosphorodithioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Diethyl Dithiophosphate-13C4, Ammonium O,O-Diethyl Phosphorodithioate-13C4, Ammonium Di-O-ethyl Dithiophosphate-13C4, Ammonium Diethyldithiophosphate-13C4, NF 133-13C4, O,O-Diethyl Ammonium Phosphorodithioate-13C4, O,O-Diethylphosphorodithioic Acid-13C4 Ammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3 |
| SMILES | SP(O[13CH2][13CH3])(O[13CH2][13CH3])=S.N |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |