Learn More
Sal de amonio de fosforoditioato de O,O-dibutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Dibutyl Phosphorodithioate Ammonium Salt |
| CAS | 1071-18-7 |
| Fórmula molecular | C8H22NO2PS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butyl Phosphorodithioate Ammonium Salt, O,O-Di-n-Butyl Dithiophosphate Ammonium Salt, O,O-Dibutyl Dithiophosphate Ammonium Salt, O,O-Dibutyl Dithiophosphoric Acid Ammonium Salt, O,O-Dibutyl Hydrogen Phosphorodithioate Ammonium Salt, O,O-Dibutyl Phosphorodithioate Ammonium Salt, O,O'-Dibutyl Dithiophosphate Ammonium Salt, O,O'-Dibutyl Hydrogen Dithiophosphate Ammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19O2PS2.H3N/c1-3-5-7-9-11(12,13)10-8-6-4-2;/h3-8H2,1-2H3,(H,12,13);1H3 |
| SMILES | [NH4+].CCCCOP(=S)([S-])OCCCC |
| Nombre IUPAC | azanio;dibutoxi-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 259.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.083 |