Learn More
O,O-dibencil (-)-actinonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-O-Dibenzyl-(-)-actinonin |
| CAS | 460754-33-0 |
| Fórmula molecular | C33 H47 N3 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H47N3O5/c1-4-5-8-18-28(21-30(37)35-41-23-27-16-11-7-12-17-27)32(38)34-31(25(2)3)33(39)36-20-13-19-29(36)24-40-22-26-14-9-6-10-15-26/h6-7,9-12,14-17,25,28-29,31H,4-5,8,13,18-24H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,37)/t28-,29+,31+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@H](CC(=O)NOCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N2CCC[C@H]2COCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-[(2S)-3-metil-1-oxo-1-[(2S)-2-(fenilmetoximetil)pirrolidin-1-il]butan-2-il]-2-pentil-N'-fenilmetoxibutanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 565.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 565.3516 |