Learn More
Ácido (-)-O,O'-di-p-toluoil-L-tartárico, TRC
Código de producto. 30371636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371636 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30371636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49438510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid
CAS 32634-66-5
Fórmula molecular C20 H18 O8
Cantidad 10 g
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [R-(R*,R*)]-, (-)-Di-O,O' p-toluyltartaric acid, (-)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (-)-Di-O-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di(p-toluoyl)tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (R,R)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-p-Toluoyl-d-tartaric acid, Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, L-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, L-Di-p-toluoyltartaric acid, O,O'-Di-p-toluoyl-(2R,3R)-tartaric acid, Tartaric acid, di-p-toluate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 386.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1002