Learn More
Sal sódica de O,O-di(etil-d5)fosfato, TRC
Código de producto. 30385155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385155 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30385155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44472325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Di(Ethyl-d5)phosphate Sodium Salt
CAS 2517378-93-5
Fórmula molecular C4D10NaO4P
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2;
SMILES O=[P](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O[Na])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC bis(etil-d5)fosfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 186.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.08