Learn More
O,O'-Butano-1,4-diil bis(4-hidroxibutil) ditereftalato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-[4-[4-(4-hydroxybutoxycarbonyl)benzoyl]oxybutyl] 1-O-(4-hydroxybutyl) benzene-1,4-dicarboxylate |
| CAS | 29278-67-9 |
| Fórmula molecular | C28 H34 O10 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | O,O'-Butane-1,4-diyl bis(4-hydroxybutyl) diterephthalate, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediyl bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, tetramethylene bis(4-hydroxybutyl) ester (8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (3:2) (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34O10/c29-15-1-3-17-35-25(31)21-7-11-23(12-8-21)27(33)37-19-5-6-20-38-28(34)24-13-9-22(10-14-24)26(32)36-18-4-2-16-30/h7-14,29-30H,1-6,15-20H2 |
| SMILES | OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCO |
| Nombre IUPAC | 1-O-(4-hidroxibutil)benceno-1,4-dicarboxilato de 4-O-[4-[4-(4-hidroxibutoxicarbonil)benzoil]oxibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 530.564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.215 |