Learn More
Fosforocloridotioato de O,O-bis(4-clorofenilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-Bis(4-chlorophenyl) Phosphorochloridothioate |
| CAS | 55526-70-0 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl3O2PS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | O,O-Bis(p-chlorophenyl) Chlorothiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl3O2PS/c13-9-1-5-11(6-2-9)16-18(15,19)17-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(OP(=S)(Cl)Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | cloro-bis(4-clorofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 353.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.9048 |