Learn More
o-nitrofenil-beta-D-xilobiósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Nitrophenyl-beta-D-xylobioside |
| CAS | 157956-98-4 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO11/c18-8-5-25-15(13(21)11(8)19)28-10-6-26-16(14(22)12(10)20)27-9-4-2-1-3-7(9)17(23)24/h1-4,8,10-16,18-22H,5-6H2/t8-,10+,11-,12-,13+,14+,15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S)-2-[(3R,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(2-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 403.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.1115 |