Learn More
o-Nitrofenil Beta-D-Galactopiranósido-6-fosfato, Sal de ciclohexilamonio, TRC
Código de producto. 30481874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481874 100 mg -
30474279 50 mg -
30473285 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25405-62-3
Fórmula molecular C24 H36 N O11 P
Peso molecular (g/mol) 545.52
Nombre IUPAC diciclohexilo [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-nitrofenoxi)oxan-2-il]fosfato de metil
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](COP(=O)(OC2CCCCC2)OC3CCCCC3)O[C@@H](Oc4ccccc4[N+](=O)[O-])[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nitrophenyl beta-D-Galactopyranoside-6-phosphate Cyclohexylammonium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36NO11P/c26-21-20(34-24(23(28)22(21)27)33-19-14-8-7-13-18(19)25(29)30)15-32-37(31,35-16-9-3-1-4-10-16)36-17-11-5-2-6-12-17/h7-8,13-14,16-17,20-24,26-28H,1-6,9-12,15H2/t20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.2026