Learn More
o-Nitrofenil Beta-D-Celobiosido, TRC
Código de producto. 30476138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30476138 250 mg
1 options
Código de producto. 30476138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503080250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70867-33-3
Fórmula molecular C18 H25 N O13
Peso molecular (g/mol) 463.39
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, 2-nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-, 2-Nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 2-Nitrophenyl 4-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-Cellobioside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(2-nitrofenoxi)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nitrophenyl beta-D-Cellobioside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1326