Learn More
o-Nitrofenil b-D-Galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30135882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135882 5 g 5 g
30009581 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5035805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-07-3
Fórmula molecular C12 H15 N O8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Sinónimo β-D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, Galactopyranoside, o-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl β-D-galactoside, NSC 83631, ONPG, o-NPG, o-Nitrophenol β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactoside, o-Nitrophenyl β-galactoside, o-Nitrophenyl-β-galactopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0798