Learn More
o-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 23646-67-5 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-5-3-2-4-8(9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(2-nitrofenoxi)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 342.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1063 |