Learn More
o-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-3,4,6-tri-O-acetil-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-a-D-glu |
| CAS | 13264-91-0 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O11 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O11/c1-10(23)21-17-19(31-13(4)26)18(30-12(3)25)16(9-29-11(2)24)33-20(17)32-15-8-6-5-7-14(15)22(27)28/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3,(H,21,23)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetiloxi-6-(2-nitrofenoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 468.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.138 |