Learn More
O-nitrofenil 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30482896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482896 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30482896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN505725250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
CAS 3053-17-6
Fórmula molecular C20 H23 N O12
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-8-6-5-7-14(15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2-nitrofenoxi)oxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 469.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.122