Learn More
o-Nitrofluorobenceno, TRC
Código de producto. 30138473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138473 100 g 100 g
30132696 50 g 50 g
30003672 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN495920100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-27-2
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.1
Sinónimo 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nitrofluorobenzene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0226