Learn More
o-Nitroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113230 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10755231 20 g Frasco de vidrio 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128320025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-59-3
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007144
Clave InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
Nombre IUPAC 1-(2-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nitroacetophenone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28.0°C to 30.0°C
Punto de ebullición 159.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 2.5 g
Beilstein 07, 288
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.