Learn More
o-Nicotina, TRC
Código de producto. 30469218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30469218 10 mg
30468621 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN41250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23950-04-1
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, α-Nicotine (7CI), 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Nombre IUPAC 2-(1-metilpirrolidina-2-il)piridina
SMILES CN1CCCC1c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nicotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157