missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Nicotine, TRC

Código de producto. 30468621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30468621 5 mg
30469218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30468621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4125005MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 23950-04-1
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, α-Nicotine (7CI), 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Nombre IUPAC 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1c2ccccn2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material o-Nicotine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.