Learn More
Clorotioformiato de O-naftalen-2-ilo, Mikromol™
Código de producto. 30050903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050903 25 mg 25 miligramos
30050580 100 mg 100 miligramos
30457696 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050903 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0731.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorotioformiato de O-naftalen-2-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
CAS 10506-37-3
Nombres de analitos o componentes O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H7 Cl O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClOS/c12-11(14)13-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES ClC(=S)Oc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC Clorometanotioato de O-naftalen-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 222.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9906 g/mol