Learn More
O-(N-Succinimidil)-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975581 5 g Frasco de vidrio 5 g
11905591 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105832-38-0 | C9H16BF4N3O3 | 301.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105832-38-0
Fórmula molecular C9H16BF4N3O3
Peso molecular (g/mol) 301.05
Número MDL MFCD00077875
Clave InChI YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
PubChem CID 9857522
Nombre IUPAC [dimetilamino-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oximetilideno]-dimetilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.0°C to 200.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 34.47 to 37.34% C, 13.40 to 14.52% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.