Learn More
O-(N-Succinimidil)-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905591 1 g Frasco de vidrio 1 g
11975581 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105832-38-0 | C9H16BF4N3O3 | 301.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105832-38-0
Fórmula molecular C9H16BF4N3O3
Peso molecular (g/mol) 301.05
Número MDL MFCD00077875
Clave InChI YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
PubChem CID 9857522
Nombre IUPAC [dimetilamino-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oximetilideno]-dimetilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.0°C to 200.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 34.47 to 37.34% C, 13.40 to 14.52% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.