Learn More
Hexafluorofosfato de O-(N-succinimidil)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450676 5 g 5 g
15440676 1 g 1 g
15460676 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54035.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos y la formación de otras amidas. Reactivo para la síntesis de los agentes de contraste liposomales para imágenes por resonancia magnética, la síntesis de moléculas de etiquetado de proteínas, la síntesis de derivados de tiol-reactivo Cy5.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo 0,5 g/ml.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265651-18-1
Fórmula molecular C9H16F6N3O3P
Peso molecular (g/mol) 359.21
Número MDL MFCD01863753
Clave InChI STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
Nombre IUPAC [dimetilamino-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oximetilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile 0.5g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.21
Porcentaje de pureza ≥98%