Learn More
Alfa Aesar™ O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98+%
Código de producto. 15475265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475265 5 g 5 g
15465265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475265 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H54371.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 207683-26-9
Fórmula molecular C13H20F6N3O3P
Peso molecular (g/mol) 411.29
Número MDL MFCD00192457
Clave InChI TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 16218611
Nombre IUPAC 1-{[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy](pyrrolidin-1-yl)methylidene}-1λ⁵-pyrrolidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.28
Porcentaje de pureza ≥98%