Learn More
Alfa Aesar™ O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98+%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | 152°C to 154°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.28 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |