Learn More
O-(N,N-Dietilbut-2-in-1-amina) oxibutinina, TRC
Código de producto. 30382934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382934 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30382934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44358525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin
CAS 2512202-09-2
Fórmula molecular C30 H44 N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-((4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl)oxy)-2-phenylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C30H44N2O3/c1-5-31(6-2)23-15-17-25-34-29(33)30(27-19-11-9-12-20-27,28-21-13-10-14-22-28)35-26-18-16-24-32(7-3)8-4/h9,11-12,19-20,28H,5-8,10,13-14,21-26H2,1-4H3
SMILES O=C(OCC#CCN(CC)CC)C(OCC#CCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2
Peso molecular (g/mol) 480.68