Learn More
o-Miosmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Myosmine |
| CAS | 4593-27-5 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMILES | C1CN=C(C1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidro-2H-pirrul-5-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0844 |